Spécification
| Materiale o nome chimico | Montelukast sodium |
| CAS | 151767-02-1 |
| Formula molecolare | C35H35ClNNaO3S |
| Numero MDL | MFCD00931431 |
| Punto di fusione | 115.0°C |
| Solubilità | Soluble in water |
| InChI Key | LBFBRXGCXUHRJY-HKHDRNBDSA-M |
| SMILES | [Na+].CC(C)(O)C1=CC=CC=C1CC[C@@H](SCC1(CC([O-])=O)CC1)C1=CC=CC(\C=C\C2=CC=C3C=CC(Cl)=CC3=N2)=C1 |
| IUPAC Name | sodium;2-[1-[[(1R)-1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-[2-(2-hydroxypropan-2-yl)phenyl]propyl]sulfanylmethyl]cyclopropyl]acetate |
| Molecular Weight (g/mol) | 608.17 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
- Montelukast sodium