Learn More
Micronova Mop Removal Bar
Codice prodotto. 30533188 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Mop Removal Tool
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30533188 Mop Removal Tool Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30533188 Fornitore Micronova N. del fornitore QMBR01
Spedizione stimata: 22-12-2026
Offers convenient, ergonomic mop exchange and supports low-touch/no-touch mopping procedure
  • Durably constructed from Electropolished 304 Stainless Steel
  • Easily hook flat mop covers onto the low-profile bar and slide off with one smooth movement
  • Attaches to SlimLine™ Buckets or use as part of the Modular Cart, Slimline Carts, or BucketBinder™ Mopping Systems
  • Good chemical resistance to disinfectant
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Mop Removal Tool
Materiale Stainless Steel (304), Electropolished
Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) Hands Free Mop Removal
Da utilizzare con (apparecchiatura) Buckets
Lunghezza (sistema imperiale) 21 in.
Lunghezza (sistema metrico) 58.42 cm
Quantità 1 Ea.
Forma Rectangular
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 4.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.16 cm