Learn More
Hoefer MOPS-SDS Running Buffer
Descrizione
- Specification:
- System:MOPS SDS
- Form: white powder
- Package:10/pack
- Weight:0.5 lb.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Buffer powder |
| Da utilizzare con (applicazione) | Eletrophoresis experiment |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 |
| Sterilità | Non-sterile |