Learn More
Mordant Black 11 (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30011510
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011510 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30011510 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM63500310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Eriochrome Black T
CAS 1787-61-7
Formula molecolare C20 H12 N3 O7 S . Na
Quantità 10 g
Sinonimo Mordant Black 11
InChI Formula InChI=1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
SMILES [Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1N=Nc3ccc4ccccc4c3O)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;3-hydroxy-4-[(E)-(1-hydroxynaphthalen-2-yl)diazenyl]-7-nitronaphthalene-1-sulfonate
Molecular Weight (g/mol) 461.38
Peso formulazione 461.0294