Learn More
Moricizine, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Moricizine |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H25N3O4S/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27) |
| Peso formulazione | 427.1566 |