Learn More
Moricizine, TRC
Codice prodotto. 30475650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475650 50 mg 50mg
30468580 10 mg 10mg
30475348 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30475650 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM63502550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31883-05-3
Formula molecolare C22H25N3O4S
Molecular Weight (g/mol) 427.52
Sinonimo N-[10-[3-(4-morpholinyl)-1-oxopropyl]-10H-phenothiazin-2-yl]Carbamic Acid Ethyl Ester, 10-(3-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl 10-(beta-N-Morpholinylpropionyl)phenothiazine-2-carbamate, Ethyl 10-(beta-Morpholinopropionyl)phenothiazine-2-carbamate, G 214, Moracizine
IUPAC Name ethyl N-[10-(3-morpholin-4-ylpropanoyl)phenothiazin-2-yl]carbamate
SMILES CCOC(=O)Nc1ccc2Sc3ccccc3N(C(=O)CCN4CCOCC4)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Moricizine
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H25N3O4S/c1-2-29-22(27)23-16-7-8-20-18(15-16)25(17-5-3-4-6-19(17)30-20)21(26)9-10-24-11-13-28-14-12-24/h3-8,15H,2,9-14H2,1H3,(H,23,27)
Peso formulazione 427.1566