Learn More
Morin hydrate
Codice prodotto. 10633732 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10633732 10 g Bottiglia in vetro 10g
10589643 5 g Bottiglia in vetro 5g
10474575 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10633732 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354000100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 654055-01-3 | C15H10O7 | 302.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 654055-01-3 , 480-16-0
Formula molecolare C15H10O7
Molecular Weight (g/mol) 302.24
Numero MDL MFCD00217054
InChI Key YXOLAZRVSSWPPT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo morin hydrate, morinhydrate, bois d,arc hydrate, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-4h-chromen-4-one hydrate, morin hydrate, powder, morin flavonol, morin hydrate aurantica, 2-2,4-dihydroxyphenyl-3,5,7-trihydroxy-chromen-4-one hydrate, 2 inverted exclamation marka,3,4 inverted exclamation marka,5,7-pentahydroxyflavone
PubChem CID 16219651
IUPAC Name 2-(2,4-dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one;hydrate
SMILES OC1=CC(O)=C(C=C1)C1=C(O)C(=O)C2=C(O)C=C(O)C=C2O1
Specifications
Materiale o nome chimico Morin hydrate
Punto di fusione 300.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 18, 239
Indice di Merck 14, 6269
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in boiling water, soluble in organic solvents
Peso formulazione 302.24
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Morin hydrate
Hazard Category
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Hazard Statement
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto di smalt.