Learn More
Moroxydine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498478
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
100mg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498478 10 g -
16490918 5 g 5g
16472126 500 mg -
16448296 100 mg 100mg
16412169 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16498478 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0420A
MedChemExpress Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Moroxydine hydrochloride (ABOB hydrochloride) is a synthetic antiviral compound chemically belonging to the series of the heterocyclic biguanidines.
Specifica
Materiale o nome chimico Moroxydine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 3160-91-6
Colore White
Quantità 10 g
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H14ClN5O
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-anti-virus
Sinonimo ABOB hydrochloride
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (481.56 mM) ∣DMSO : 50 mg/mL (240.78 mM; Need ultrasonic)
SMILES N=C(N1CCOCC1)NC(N)=N.Cl
Molecular Weight (g/mol) 207.66
Peso formulazione 207.66
Percent Purity 99.57%
Grado Research
Research purposes only