Learn More
Morpholin-4-yl Acetic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Morpholin-4-yl Acetic Acid |
| CAS | 3235-69-6 |
| Formula molecolare | C6H11NO3 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 2-(4-Morpholinyl)acetic Acid, 2-(Morpholino)acetic Acid, 4-Morpholinoacetic Acid, N-(Carboxymethyl)morpholine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11NO3/c8-6(9)5-7-1-3-10-4-2-7/h1-5H2,(H,8,9) |
| SMILES | O=C(CN1CCOCC1)O |
| IUPAC Name | 2-morpholinoacetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 145.16 |
| Peso formulazione | 145.07 |