Learn More
Morpholine-4-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10295604
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10295604 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10492444 1 g Amber Glass Bottle 1g
10125343 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10295604 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RB00140CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 14294-10-1
Formula molecolare C5H10N2OS
Molecular Weight (g/mol) 146.21
Numero MDL MFCD00178434
InChI Key GSLBUBZXFUYMSW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-morpholinecarbothioamide, 1-morpholinethiocarboximide, 4-morpholinethiocarboxamide, morpholine-4-carbothioic acid amide, aminomorpholin-4-ylmethane-1-thione, thiocarbamoylmorpholine, morpholine-4-carbothioicacidamide, 4-amino thiocarbonyl morpholine
PubChem CID 2393544
IUPAC Name morpholine-4-carbothioamide
SMILES NC(=S)N1CCOCC1
Specifica
Materiale o nome chimico Morpholine-4-carbothioamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 146.21
Percent Purity 97%