Learn More
morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10095182
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10095182 250 mg 250mg
10463163 1 g 1g
10492484 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10095182 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00640CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 102392-87-0
Formula molecolare C5H12IN3O
Molecular Weight (g/mol) 257.075
InChI Key LJQSGLRGQQZIMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo morpholine-4-carboximidamide hydroiodide, c5h11n3o.hi, morpholine-4-carboxamidine, iodide, morpholine-4-carboxamidine hydroiodide
PubChem CID 2778396
IUPAC Name morpholine-4-carboximidamide;hydroiodide
SMILES C1COCCN1C(=N)N.I
Specifications
Materiale o nome chimico Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.07
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche