Learn More
Morpholine, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10209940 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10209940 500 g Glass Bottle 500g
10055710 5 g Bottiglia in vetro 5g
10258853 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10209940 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415165000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 110-91-8 | C4H9NO | 87.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-91-8
Formula molecolare C4H9NO
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Numero MDL MFCD00005972
InChI Key YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-oxa-4-azacyclohexane, tetrahydro-1,4-oxazine, diethylene oximide, diethylenimide oxide, diethyleneimide oxide, drewamine, diethylene imidoxide, tetrahydro-p-oxazine, tetrahydro-2h-1,4-oxazine, p-isoxazine, tetrahydro
PubChem CID 8083
ChEBI CHEBI:34856
IUPAC Name morpholine
SMILES C1COCCN1
Specifica
Materiale o nome chimico Morpholine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -5°C
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 126.0°C to 130.0°C
Punto d'infiammabilità 32°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4530 to 1.455
Quantità 500 g
Beilstein 27, 5
Fieser 01,705; 11,352; 13,14
Indice di Merck 15, 6362
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,acetone,benzene,,ether,castor oil,ethylene glycol,2-hexanone,,linseed oil,turpentine,pine oil
Viscosità 2.23 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 87.12
Pressione del vapore 11mbar at 20°C
Percent Purity 99+%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Morpholine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.