Learn More
Morpholine, Mikromol™
Codice prodotto. 18022100
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18022100 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18022100 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0267.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Morpholine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico Morpholine
CAS 110-91-8
Nomi componenti o analita Morpholine
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H9 N O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Morpholine, Molsidomine Imp. E (EP), Molsidomine Impurity E
InChI Formula InChI=1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
SMILES C1COCCN1
IUPAC Name morpholine
Molecular Weight (g/mol) 87.12
Quantità 100 mg
Peso formulazione 87.0684 g/mol