Learn More
Mortaio in vetro borosilicato per pestello
Codice prodotto. 12347462
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
120 ml
300 ml
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
100 mm
120 mm
Altezza (sistema metrico):
60 mm
75 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12347462 100 ml 80 mm 60 mm Pezzo
12662022 300 ml 120 mm 90 mm Pezzo
12652022 120 ml 100 mm 75 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12347462 Fornitore Pyrex N. del fornitore 718234
Spedizione stimata: 14-01-2027
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire la massima resistenza allo sbalzo termico e alla corrosione chimica. Il mortaio in vetro borosilicato Pyrex™ è una ciotola per macinazione ideale per preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere. Per l'uso con pestello Pyrex™ venduto separatamente.
  • In vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
  • Da utilizzare con pestelli in Pyrex™ (venduti separatamente)
  • Ideale per preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Product Type Mortaio
Materiale Vetro borosilicato
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pyrex™ Pestle
Da utilizzare con (applicazione) Pestello in Pyrex
Altezza (sistema metrico) 60 mm
Capacità (sistema metrico) 100 ml