Learn More
Mortaio in vetro borosilicato per pestello
Description
- Manufactured from Pyrex™ Borosilicate Glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- For use with Pyrex™ Pestle (sold separately)
- Ideal for preparing compounds, mixing, and grinding powders
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) esterno | 120 mm |
| Product Type | Mortaio |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pyrex™ Pestle |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 300 ml |