Learn More
Heinz Herenz Mortar Pressed Glass
Codice prodotto. 30158401
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
30158401 80 mm pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30158401 Fornitore Heinz Herenz N. del fornitore 1070580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    645.75€
    522.46€ / pezzi 12
    Risparmia 123.29€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 20-11-2026
Mortar with 80 mm outer diameter. Pressed glass.
  • Mortar, pressed glass
  • 80 mm outer diameter
  • Porcelain
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 80 mm
Product Type Mortar and Pestle
Materiale Glass
Finitura Unglazed
Capacità (sistema metrico) 80 mm