Learn More
MedChemExpress Morusin
Codice prodotto. 16419048
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16419048 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16419048 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0622
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 420.45 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Product Type Natural Products
Purezza 99.83%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Sinonimo Mulberrochromene
Bersaglio NF-κB∣STAT∣Bacterial