Learn More
MedChemExpress Morusin
Codice prodotto. 16491458
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491458 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16491458 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0622
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Morusin is a prenylated flavonoid isolated from M. australis with various biological activities, such as antitumor, antioxidant, and anti-bacteria property. Morusin could inhibit NF-κB and STAT3 activity.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 420.45 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 62596-29-6
Product Type Natural Products
Purezza 99.83%
Solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (237.84 mM)
Sinonimo Mulberrochromene
Bersaglio NF-κB∣STAT∣Bacterial
Quantità 5 mg