missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOS Antibody (S3.1), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18031746 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18031746 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18031746 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB1002784AF594

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

MOS Monoclonal specifically detects MOS in Xenopus samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene MOS
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone S3.1
Coniugato Alexa Fluor 594
Diluizione Western Blot, Immunohistochemistry
Formulazione 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias gene c-mos, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, MGC119962, MGC119963, MSV, oncogene MOS, Moloney murine sarcoma virus, Oocyte maturation factor mos, Proto-oncogene c-Mos, proto-oncogene serine/threonine-protein kinase mos, v-mos Moloney murine sarcoma viral oncogene homolog
Simboli geni MOS
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant (Xenopus laevis) Mos fusion protein
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Disciplina di ricerca Cell Cycle and Replication
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 4342.0
Target Species Xenopus species
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.