missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mosapride citrate, MedChemExpress

Codice prodotto. 16438398
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16438398

Marca: Medchem Express HYB0189A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.

Mosapride citrate is a gastroprokinetic agent that acts as a selective 5HT4 agonist.

Specifica

Materiale o nome chimico Mosapride citrate
CAS 112885-42-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H33ClFN3O10
Quantità 10 mg
Sinonimo TAK-370 citrate AS-4370 citrate
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (162.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC1CN(CC2=CC=C(F)C=C2)CCO1)C3=CC(Cl)=C(N)C=C3OCC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 614.02
Peso formulazione 614.02
Percent Purity 99.8%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato