Learn More
Motic™ Moticam S20 Videocamera digitale USB
Codice prodotto. 17640627
Cambia vista
Click to view available options
Field of View:
15.9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Field of View Dimensione della confezione
17640627 15.9 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17640627 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100600101401
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00€
    1078.26€ / pezzi 1
    Risparmia 166.74€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Videocamera digitale sCMOS USB Moticam S, con sensore retroilluminato per un trasferimento rapido dei dati. Collegatela al microscopio trinoculare e al computer e iniziate a digitalizzare i campioni utilizzando il software Motic Images Plus 3.0 incluso.
Le videocamere Motic sCMOS, sviluppate dall'ingegneria tedesca, rappresentano un nuovo impulso alla qualità di produzione, alla precisione tecnica e al design leggero. La lettura accelerata dei dati (Rolling Shutter) consente di lavorare anche su fenomeni in rapido movimento.
Caratteristiche della Moticam:
  • Videocamera digitale C-mount
  • Sensore: sCMOS
  • Risoluzione live: diverse risoluzioni disponibili 1MP, 3MP, 6MP, 20MP
  • Uscita: USB 3.1
  • Software Motic Images Plus 3.0 per Windows, OSX e Linux incluso
  • Vetrino di calibrazione Motic a 4 punti
  • Sistema operativo: Windows, OSX e Linux
  • Requisiti minimi del computer: Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux o superiore. 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memoria video min. 512 MB
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità EMC Directive 2014/30/EU
Compatibilità (sistema operativo) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX 10.9, Linux or Higher
Tipi di connettore USB 3.1
Tipo di display Live
Field of View 15.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) High Resolution Image Printing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Trinocular Microscope, C-mount Adaptor
Stile della testa Trinocular
Include CS Ring Adaptor, USB 3.1 Cable, Motic 4-dot Calibration Slide, Motic Images Plus 3.0
Memoria No Internal Memory
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -10°C to +60°C
Pixel 5472 x 3648 px, 2736 x 1824 px
Accessori richiesti C-mount Adapter
Risoluzione 20 MP
Tipi di sensore sCMOS 1 in.
Sterilità Non-sterile
Tensione 5 V
Warranty 2 Years
Frequency (Frame Rate) 18 fps