Learn More
Motic™ MOTICAM S3 Videocamera Digitale USB 3.0 MP per microscopia
Descrizione
- Tecnologia di sensore retroilluminato
- Sensore sCMOS dimensioni 1/2,8 in.
- Risoluzione di acquisizione: 3 MP
- Modalità di visualizzazione dal vivo via USB: 2048x1536, 1920x1080 pixel
- Velocità di immagini al secondo: 2048x1536 @ 60fps 1920x1080 @ 60fps
- Interfaccia USB 3.1
- Software Motic Images Plus 3.0 incluso compatibile con Windows, OSX e Linux
- Funzioni del software: acquisizione immagine statica e video, misurazione di immagini statiche e in diretta, regolazione di immagine, bilanciamento del bianco, esposizione automatica e manuale, sistema di calibrazione individuale per ognuno degli obiettivi.
- Accessori compresi: Anello CS, cavo USB 3.1, vetrino di calibrazione Motic con 4 punti, Motic Images Plus 3.0 per Windows / OSX / Linux
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | Certificate EMC CE |
| Compatibilità (sistema operativo) | Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux or higher |
| Tipi di connettore | USB 3.1 |
| Content And Storage | Room Temperature |
| Tipo di display | USB 3.1 |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Any trinocular microscope or stereomicroscope |
| Include | CS ring adaptor, USB 3.1 cable, Motic 4-dot calibration slide, Motic Images Plus 3.0 for PC/OSX/Linux |
| Memoria | No memory, pictures are saved on a computer |
| Pixel | 3.0 MP |
| Quantità | 1 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?