Learn More
Motic™ MOTICAM S6 Videocamera Digitale USB 6.0 MP per microscopia
Codice prodotto. 16515924
Cambia vista
Click to view available options
Pixel:
6.0 MP
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pixel Dimensione della confezione
16515924 6.0 MP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16515924 Fornitore Motic™ N. del fornitore 1100600101111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    812.00€
    654.36€ / pezzi 1
    Risparmia 157.64€
    19% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Moticam S6 videocamera digitale sCMOS USB, progettata con sensore retroilluminato per un trasferimento rapido dei dati. Basta connetterla a un microscopio trinoculare, e lavora facilmente con il software Motic Images Plus 3.0 incluso.
  • Tecnologia di sensore retroilluminato
  • Sensore sCMOS dimensioni 1/1,8 in.
  • Risoluzione di acquisizione: 6 MP
  • Modalità di visualizzazione dal vivo via USB: 3072x2048, 1536x102 pixel
  • Velocità di immagini al secondo: 3072x2048 @ 30fps 1536x1024 @ 50fps
  • Interfaccia USB 3.1
  • Software Motic Images Plus 3.0 incluso compatibile con Windows, OSX e Linux
  • Funzioni del software: acquisizione immagine statica e video, misurazione di immagini statiche e in diretta, regolazione di immagine, bilanciamento del bianco, esposizione automatica e manuale, sistema di calibrazione individuale per ognuno degli obiettivi.
  • Accessori compresi: Anello CS, cavo USB 3.1, vetrino di calibrazione Motic con 4 punti, Motic Images Plus 3.0 per Windows / OSX / Linux
Specifica
Certificazione/Conformità Certificate EMC CE
Compatibilità (sistema operativo) Microsoft Windows 7/8/10, MAC OSX10.9, Linux or higher
Tipi di connettore USB 3.1
Content And Storage Room Temperature
Tipo di display USB 3.1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Any trinocular microscope or stereomicroscope
Include CS ring adaptor, USB 3.1 cable, Motic 4-dot calibration slide, Motic Images Plus 3.0 for PC/OSX/Linux
Memoria No memory, pictures are saved on a computer
Pixel 6.0 MP
Quantità 1
Accessori richiesti C-mount adapter to be purchased separately
Risoluzione 3072 x 2048 or 1536 x 1024 pixels
Tipi di sensore sCMOS. 0.55 in.
Warranty 2 Years