Learn More
Wheaton™ Motor
Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Intervallo di velocità:
28 rpm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Intervallo di velocità | 28 rpm |
| Tensione | 90 VDC |
| Diametro (sistema metrico) | Shaft: 7.9 mm |