Learn More
Fisherbrand™ Dosatore per pipette motorizzato
Codice prodotto. 15840053 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Motorised Pipette Controller
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15840053 Motorised Pipette Controller
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15840053
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    403.84€
    90.37€ / pezzi 1
    Risparmia 313.47€
    77% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
A powerful, lightweight and ergonomically designed pipetting controller for all commonly used glass or plastic pipettes.
  • Pompa potente e silenziosa
  • Design ergonomico
  • Pulsanti con superficie morbida
  • Doppia valvola di sicurezza
  • Cono della pipetta autoclavabile
  • Due modalità di velocità Alta/Bassa e Gravità
  • Interruttore sulla parte scorrevole del dosatore per un funzionamento facile garantito
  • La spia a LED si accende in rosso quando la batteria è scarica
  • Funzionamento continuo di @@@8@@@ ore
  • Filtro a membrana sostituibile per proteggere il dispositivo da sostanze contaminanti aspirate nella pipetta
  • Utilizzabile durante la ricarica
Pipetta, dispositivo di riempimento, movimentazione di liquidi
Specifica
Tipo di batteria Batterie NiMH da 1000 mAh
Punte compatibili Forma conica
Colore Blu
Tipo di impugnatura Pulsanti con superficie morbida
Tipo Dosatore per pipette
Volume (sistema metrico) 0.1 ml - 200 ml
Tipo di filtro Filtri a membrana in PTFE idrofobico
Stile delle dita Pulsante
Da utilizzare con (apparecchiatura) Glass or plastic serological pipettes
Include Dispositivo di riempimento pipetta, caricatore (spina UE), supporto da tavolo, staffa di montaggio a parete, due filtri a membrana di ricambio: 0.20 μm e 0.45 μm, manuale d'istruzioni, batterie
Numero di velocità Due (Alta e Bassa e scolamento per gravità)
Tempo di ricarica Da 2 a 3 ore
Requisiti elettrici 2 batterie NiMH da 1.2 V / 1000 mAh
Tensione 1.2 V