Learn More
Beskrivelse
- Pompa potente e silenziosa
- Design ergonomico
- Pulsanti con superficie morbida
- Doppia valvola di sicurezza
- Cono della pipetta autoclavabile
- Tre modalità di velocità Alta/Bassa e Gravità
- Interruttore sulla parte scorrevole del dosatore per un funzionamento facile garantito
- La spia a LED si accende in rosso quando la batteria è scarica
- Funzionamento continuo di 8 ore
- Filtro a membrana sostituibile per proteggere il dispositivo da sostanze contaminanti aspirate nella pipetta
- Utilizzabile durante la ricarica
Pipetta, dispositivo di riempimento, movimentazione di liquidi
Tekniske data
Tekniske data
| Tipo di batteria | Batterie NiMH da 1000 mAh |
| Punte compatibili | Forma conica |
| Colore | Blu |
| Tipo di impugnatura | Pulsanti con superficie morbida |
| Tipo | Dosatore per pipette |
| Volume (sistema metrico) | 0.1 ml - 200 ml |
| Tipo di filtro | Filtri a membrana in PTFE idrofobico |
| Stile delle dita | Pulsante |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Glass or plastic serological pipettes |
| Include | Dispositivo di riempimento pipetta, caricatore (spina GB), supporto da tavolo, staffa di montaggio a parete, due filtri a membrana di ricambio: 0.20 μm e 0.45 μm, manuale d'istruzioni, batterie |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?