Learn More
De Buyer™ Moul'flex™ Pie Pans
Codice prodotto. 11983664
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.9 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
11983664 1.9 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11983664 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 1990.24
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Specifica
Product Type Pie Pan
Materiale Platinum Silicon
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for making pies, desserts, mousses, cakes, flans or sponge cakes.
Altezza (sistema metrico) 42 mm
Quantità Each
Forma Round
Temperature Range (Metric) −40 to 280°C
Volume (sistema metrico) 1.9 L