Learn More
Laboratories Sales™ Moulded Injection Vials
Codice prodotto. 12539787
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 81
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12539787 50 mL pezzi 81
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12539787 Fornitore Laboratories Sales™ N. del fornitore 700030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro collo esterno (sistema metrico) 43mm
Intervallo del volume di riempimento 50mL
Materiale Glass
Altezza (sistema metrico) 73 mm
Diametro (sistema metrico) 43 mm