Learn More
Brady™ Moulded Polyethylene Connecting Hook
Codice prodotto. 11781296 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Yellow
Dimensione della confezione:
1 PK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11781296 Yellow 1 PK
11791296 Black 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11781296 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078257
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15€
    60.68€ / 1 confezioni
    Risparmia 6.47€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Used to attach lengths of chain, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
  • Used to attach lengths of chain, our durable B-900 polyethylene Connecting Hooks are available to match our posts and chain.
Specifica
Quantità 36 Pk.
Product Type Hook
Colore Yellow
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Tipo di etichetta Stanchion Accessories