Learn More
Brady™ Moulded Polyethylene Connecting Link
Codice prodotto. 11751296 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
White
Dimensione della confezione:
1 PK
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11751296 Black 1 PK
11741296 White 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11751296 Fornitore Brady™ N. del fornitore 078248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.15€
    60.68€ / 1 confezioni
    Risparmia 6.47€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 30-12-2026
Used to permanently attach lengths of chain or to repair chain link, our durable B-900 Moulded Polyethylene Connecting Links match our posts and chain.
  • Used to permanently attach lengths of chain or to repair chain link, our durable B-900 polyethylene Connecting Links match our posts and chain.
Specifica
Quantità 36 Pk.
Product Type Chain Link
Colore Black
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con (applicazione) Traffic Control
Lunghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Tipo di etichetta Stanchion Accessories