Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
Sfoglia Tutto Schott ProdottiDescrizione
- Connects the EasyLED Spotlight Plus or KL300LED to the microscope column, base or a base.
Specifica
Specifica
| Tipo | Adapter |
| Descrizione | column 32 mm |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 32 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 32 mm dia. Column |