Learn More
R&D Systems™ Mouse Activin B (NP_032407.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18704377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18704377 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18704377 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3747
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    413.70€ / 10µg
    Risparmia 24.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Specifica
Numero di accesso NP_032407.1
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Quantità 10 μg