missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse Albumin ELISA Kit

Codice prodotto. 18074722
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
96 Tests
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18074722 96 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18074722 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore EEL119

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

ELISA

Albumin is a soluble, monomeric protein which comprises about one-half of the blood serum protein. Albumin functions primarily as a carrier protein for steroids, fatty acids, and thyroid hormones and plays a role in stabilizing extracellular fluid volume. Albumin is a globular unglycosylated serum protein of molecular weight 65,000. Albumin is synthesized in the liver as preproalbumin which has an N-terminal peptide that is removed before the nascent protein is released from the rough endoplasmic reticulum. The product, proalbumin, is in turn cleaved in the Golgi vesicles to produce the secreted albumin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Numero di accesso P07724
Intervallo saggio 62.5 to 4000 ng/mL
Assay Sensitivity 37.5 ng/mL
Coniugato HRP
Product Type ELISA
Tipo di campione Plasma, Serum
Da utilizzare con (apparecchiatura) Colorimetric Microplate Reader
ID gene (immissione) 11657
Simbolo del gene ALB
Interassay CV <10%
Intraassay CV <10
Contenuto kit Pre-coated 96 well plate, Standard, Biotinylated Detection Antibody, HRP Conjugate, Standard & Sample Diluent, Biotinylated Detection Antibody Diluent, HRP Conjugate Diluent, Wash Buffer, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Label or Dye HRP
Quantità 96 Tests
Status giuridico RUO
Volume del campione Plasma 100 μL, Serum 100 μL
Requisiti di stoccaggio Refer to product documentation for component specific storage temperature.
Bersaglio Mouse Serum Albumin
Durata del test 1 hrs 20 mins
Tempo totale saggio 3 hrs 30 mins
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.