Learn More
Mouse anti-Bovine IgG (H+L) Secondary Antibody (IL-A2), FITC, Novus Biologicals™
Codice prodotto. 30229558 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30229558 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30229558 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268413F
Mouse Monoclonal Antibody
IgG (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Bovine samples. It is validated for ELISA, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone IL-A2
Coniugato FITC
Formulazione PBS
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified bovine IgG
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Adaptive Immunity, Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Bovine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG1