Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Bovine Ig (Light chain) Secondary Antibody
Descrizione
This antibody reacts with bovine Ig (light chains). Ig light chains (kappa and lambda types) consist of a variable region and a constant region and can easily be differentiated by the antigenic properties of the constant region. Western Blot: Overnight at 4°C. Sample preparation: bovine serum, dilution 1:50 in Laemmli reducing buffer, boiled in water bath for 3 min. Reducing conditions, 12% separating gel. The antibody strongly reacts with bovine IgG light chains, weakly reacts with IgM.
Specifica
Specifica
| Antigene | Bovine Ig (Light chain) |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | IVA285-1 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4 |
| Alias gene | Iglc |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Fraction of bovine immunoglobulin. |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.