Learn More
Mouse anti-Bovine IgM (H+L) Secondary Antibody (IL-A30), FITC, Novus Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Bovine samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays
Specifica
Specifica
| Antigene | IgM (H+L) |
| Applicazioni | Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation, Radioimmune Assays (RIA) |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | IL-A30 |
| Coniugato | FITC |
| Formulazione | PBS |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Bovine peripheral blood mononuclear cells depleted of T lymphocytes |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |