missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse anti-Canine IgE Secondary Antibody

Codice prodotto. 17149675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17149675 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17149675 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore SA510299
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.00€
    354.09€ / 1mg
    Risparmia 52.91€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Secondary Antibody

Mouse anti-Canine IgE Secondary Antibody for ELISA, Western Blot

Anti-Canine secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for canine (dog) immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Canine IgE
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone E62
Concentrazione 2.75 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Formulazione PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Specie ospite Mouse
Immunogeno Canine IgE.
Metodo di purificazione Protein A
Quantità 1 mg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Canine
Content And Storage -20°C or -80°C if preferred
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.