Learn More
Invitrogen™ Mouse anti-Human IgD Secondary Antibody
Description
Recommended positive controls: Tonsil, Spleen. In general, the 0.05M borate, pH 8.0, containing 0.15M NaCl, 0.05% sodium azide is a good diluent to use with most antibodies. Dilute acdording to the particular application being used.
Spécification
Spécification
| Antigen | Human IgD |
| Applications | Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | IgD26 |
| Concentration | 0.18-0.19 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Purified Human IgD, d-chains. |
| Purification Method | Protein A |
| Afficher plus |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.