Learn More
Mouse anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, FITC, Invitrogen™
Codice prodotto. 11585060
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11585060 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11585060 Fornitore Invitrogen N. del fornitore SA135469
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-10-2026
Mouse Monoclonal Secondary Antibody
This antibody does not cross-react with HSA or other albumins.
Human IgG (H+L) Monoclonal antibody specifically detects Human IgG (H+L) in Human samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Human IgG (H+L)
Applicazioni ELISA, Immunohistochemistry
Classificazione Monoclonal
Clone EFE-565
Concentrazione 1.2 mg/mL
Coniugato FITC
Formulazione PBS with 50% glycerol, 5mg/mL BSA and no preservative; pH 7.5
Specie ospite Mouse
Immunogeno Purified human IgG.
Metodo di purificazione purified
Quantità 1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Content And Storage -20° C, store in dark
Forma Liquid
Isotype IgG1