Learn More
Mouse anti-Human IgG2, Clone: G18-21, Secondary Antibody, BD
Marca:  BD Biosciences 555873
Codice prodotto. 15868498
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.00€
    207.58€ / Pezzo
    Risparmia 0.42€
    0.20% Sconto
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The G18-21 antibody reacts specifically with human IgG2. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: G18-21
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Mouse anti-Human IgG2
G18-21
Mouse
0.5 mg
Immunology
Human
Monoclonal
0.5mg/mL
Affinity Purified
RUO
Secondary
IgG1 κ