Learn More
Mouse anti-Human IgG4, Clone: JDC-14, Secondary Antibody, BD
Codice prodotto. 15888498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15888498 0.5 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15888498 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 555878
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-09-2026
The JDC-14 antibody reacts specifically with human IgG4. It does not react with other Ig isotypes.
Host Species: Mouse
Clone: JDC-14
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Human
ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Mouse anti-Human IgG4
Classificazione Monoclonal
Clone JDC-14
Concentrazione 0.5mg/mL
Specie ospite Mouse
Metodo di purificazione Affinity Purified
Quantità 0.5 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Isotype IgG1 κ