Learn More
Mouse anti-Mouse IgM[b], Clone: AF6-78, biotin, Secondary Antibody, BD
Codice prodotto. 15847258 Sfoglia Tutto BD Biosciences Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 mg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15847258 0.5 mg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15847258 Fornitore BD Biosciences N. del fornitore 553519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.00€
    392.55€ / pezzi 1
    Risparmia 577.45€
    59% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
The AF6-78 antibody reacts specifically with mouse IgM of Igh-C[b] and related haplotypes (e.g., C57BL/6, C57BL/10, SJL, AKR, NZB). It does not react with IgM of Igh-C[a] or related haplotypes (e.g., BALB/c, C58, CBA, C3H/Bi, C3H/He, DBA/1, DBA/2, PL, RII
Host Species: Mouse
Clone: AF6-78
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: C57BL/10 mouse splenocytes
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Mouse anti-Mouse IgM[b]
Classificazione Monoclonal
Clone AF6-78
Concentrazione 0.5mg/mL
Coniugato Biotin
Specie ospite Mouse
Quantità 0.5 mg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Isotype IgG1 κ