Learn More
Mouse anti-Rabbit IgM (H+L) Secondary Antibody (NRBM) [Alexa Fluor™ Plus 594], R&D Systems™
Codice prodotto. 31955976 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
31955976 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31955976 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268467AFP594
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgM (H+L) Monoclonal antibody specifically detects IgM (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgM (H+L)
Applicazioni Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classificazione Monoclonal
Clone NRBM
Coniugato Alexa Fluor Plus 594
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Mouse
Immunogeno Rabbit IgM
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus