Learn More
Mouse anti-Rat IgG1 Heavy Chain Secondary Antibody (MARG1-2), DyLight 488, R&D Systems™
Codice prodotto. 30232452 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 mL
Dimensione della confezione:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30232452 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30232452 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP268397G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
IgG1 Heavy Chain Monoclonal specifically detects IgG1 Heavy Chain in Rat samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene IgG1 Heavy Chain
Applicazioni ELISA
Classificazione Monoclonal
Clone MARG1-2
Coniugato DyLight 488
Formulazione 50mM Sodium Borate
Specie ospite Mouse
Immunogeno Rat IR27 IgG1 myeloma protein
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 0.25 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1
Linea di prodotti Novus