missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Mouse anti-Rat IgG2a (Heavy chain) Secondary Antibody, HRP

Codice prodotto. 15286059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 μg
Dimensione della confezione:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15286059 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15286059 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore MA516818
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1276.00€
    1110.12€ / 500µg
    Risparmia 165.88€
    13% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Secondary Antibody

Mouse anti Rat IgG2a heavy chain antibody, clone MARG2a-1 recognizes the rat gamma 2a immunoglobulin heavy chain, and does not cross-react with other immunoglobulin classes or subclasses.

Anti-Rat secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rat immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Rat IgG2a (Heavy chain)
Applicazioni ELISA, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone MARG2a-1
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato HRP
Formulazione PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal
Specie ospite Mouse
Immunogeno Rat IgG2a.
Metodo di purificazione Affinity chromatography
Quantità 500 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rat
Content And Storage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Product Type Secondary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG1
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.