Learn More
R&D Systems™ Mouse Artemin DuoSet ELISA
Codice prodotto. 30000598
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30000598 5 Plates pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30000598 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore DY108505
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    602.00€
    569.10€ / pezzi 5
    Risparmia 32.90€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sufficient for at least five 96-well plates
The Mouse Artemin DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse Artemin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assay Sensitivity 0pg/mL
Analiti rilevabili Artemin
Saggio ELISA Development Kit
Coniugato Biotin
Cross-reattività < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Immunoassay Kit Format 96-well microplate (sold separately)
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
ID gene (immissione) 11876
Specie ospite Mouse
Measuring Range 31.2-2,000pg/mL
Quantità 5 Plates
Requisiti di stoccaggio Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.