Learn More
R&D Systems™ Mouse beta IG-H3 (NP_033395.1) VersaClone cDNA
Codice prodotto. 18742277
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 μg
Dimensione della confezione:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18742277 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18742277 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore RDC3548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    391.94€
    348.60€ / 10µg
    Risparmia 43.34€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Gene Beta Ig-h3/TGFBI
Numero di accesso NP_033395.1
ID gene (immissione) 7045
Alias gene beta IGH3, Beta ig-h3, BIGH3EBMD, CDB1, CDG2, CDGG1transforming growth factor, beta-induced, 68 kD, CSD, CSD1, CSD2, CSD3, Kerato-epithelin, LCD1, RGD-CAP, RGD-containing collagen-associated protein, TGFBI, TGFBIP, transforming growth factor, beta-induced, 68 kDa, transforming growth factor-beta-induced protein ig-h3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Specie Mouse
Linea di prodotti R&D Systems
Quantità 10 μg