Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Descrizione
The Mouse Brain Cerebellum Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Western Blot |
| Tissue | Brain |
| Quantità | 1 mg |
| Tampone di conservazione | HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors |
| Test di specificità | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Cerebellum |
| Frazione cellulare | Whole |
| Condizione del tessuto | Normal |
| Cross-reattività | Mouse |
| Specie ospite | Mouse |
| Concentrazione | 5 mg/mL |
| Vedi altri risultati |
For Research Use Only