Learn More
Novus Biologicals™ Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal)
Codice prodotto. 18797693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mg
Dimensione della confezione:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18797693 0.1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18797693 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NB82060695
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    606.90€ / 0.1mg
    Risparmia 35.10€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-10-2026
The Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Membrane Normal) is derived from mouse. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Tissue Brain
Quantità 0.1 mg
Tampone di conservazione HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Purezza Protein
Test di specificità Membrane Protein - Mouse Normal Tissue: Brain
Frazione cellulare Membrane
Condizione del tessuto Normal
Cross-reattività Mouse
Specie ospite Mouse
Concentrazione 2 mg/mL
Product Type Mouse Brain Membrane Tissue Lysate (Adult Normal)
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Fase della vita Adult
Protein State Native
For Research Use Only