Learn More
Abcam Mouse brain tissue lysate - mitochondrial extract, 2 mg
Codice prodotto. 32152237 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
32152237 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32152237 Fornitore Abcam N. del fornitore ab1103512mg
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Mouse brain cell/tissue lysate.
  • Species: Mouse
  • Tissue: brain
  • Form: Liquid
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot, SDS-PAGE, Immunoprecipitation